アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to tan
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[H][C@]12Oc3c(O)ccc4C[C@@H]5[C@](O)(CCC1=O)[C@@]2(CC[N@+]5(C)CC=C)c34
InChI
1S/C20H23NO4.HI/c1-3-9-21(2)10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h3-5,15,18,24H,1,6-11H2,2H3;1H/t15-,18+,19+,20-,21?;/m1./s1
InChI Key
ICONPJDAXITIPI-UXYWFNEESA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N129-IP:
N129-BULK:
N129-100MG:4548173991245
N129-VAR:
N129-25MG:4548173991238
N129-250MG:4548173991221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック