アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
InChI Key
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L121-BULK:
L121-5MG:
L121-VAR:
L121-5X5MG:
試験成績書(COA)