Merck
N8501
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
≥97%, crystalline
別名:
Nitroferroin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7N3O2
CAS番号:
分子量:
225.20
Beilstein:
196245
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
crystalline
yellow to orange
mp
202-204 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI Key
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
この化合物を含む様々な5-置換フェナントロリンの白金キレートについて、マウス白血病細胞L1210に対する細胞毒性の検討が行われました。DNA結合親和性は、検討されたすべての化合物で極めて類似していましたが、細胞毒性は様々に異なっていました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N8501-10G:
N8501-500MG:
N8501-1G:
N8501-VAR:
N8501-BULK:
N8501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Duygu İnci et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(1), 61-85 (2016-11-11)
New copper(II) complexes-dimeric-[Cu(nphen)(gly)(H
Sharon Kemp et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(7), 1049-1058 (2007-06-05)
Fifteen platinum(II)-based metallointercalators have been synthesised that utilise substituted 1,10-phenanthroline (phen) ligands, including 5-chloro-1,10-phenanthroline (5-Cl-phen), 5-methyl-1,10-phenanthroline (5-CH3-phen), 5-amino-1,10-phenanthroline (5-NH2-phen), 5-nitro-1,10-phenanthroline (5-NO2-phen) and dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq), and achiral ethylenediamine (en) and the chiral ancillary ligands 1S,2S-diaminocyclohexane (S,S-dach) and 1R,2R-diaminocyclohexane (R,R-dach). Their cytotoxicity
Kalin I Penev et al.
Medical physics, 44(5), 1948-1957 (2017-03-09)
To develop and characterize a ferrous-methylthymol blue-gelatin gel dosimeter with low optical background and appropriate additives for reduced rate of auto-oxidation and diffusion. A mixed-level multifactorial design of experiments was used to test the effects of the concentrations of sulfuric