product name
栄養混合物 F-12ハム, HEPES Modification, with 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
>7.2
構成
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N8641-VAR:
N8641-PROC:
N8641-100ML:
N8641-500ML:
N8641-BULK:
N8641-6X500ML:
試験成績書(COA)