Merck
O3380
Sigma-Aldrich
オレイン酸オレイル
≥99%
別名:
オレイン酸オレイル, オレイン酸オレイルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H68O2
CAS番号:
分子量:
532.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
官能基
ester
oleic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 水酸化物を用いたトランスメタル化による金属酸化物ナノ結晶の 13 族ルイス酸触媒合成:この研究では、金属酸化物ナノ結晶の合成を促進する溶媒としてオレイン酸オレイルを使用し、ナノ粒子の生産におけるその有効性と、さまざまな電子および光学デバイスへの応用の可能性を示しています(Gibson et al., 2021)。
  • 効率的なワックスエステル合成酵素にオレイン酸基質を豊富に供給することで、オレイン酸オレイルを植物種子油に高蓄積:この論文では、オレイン酸オレイルの植物油中含有量を増加させるための遺伝子工学的手法について詳述しており、バイオ燃料やバイオ潤滑油などの産業応用を目指しています(Yu et al., 2018)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
452.3 °F
引火点(℃)
233.5 °C
適用法令
Jan Code
O3380-VAR:
O3380-BULK:
O3380-100MG:
O3380-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
T Rostrup-Nielsen et al.
Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986), 48(4), 467-482 (1990-01-01)
The kinetics of enzymatic hydrolysis of oleyl oleate in the boundary layer between stagnant organic and aqueous phases was studied using a commercial lipase preparation which was dissolved in the aqueous phase. Three aspects of the reaction were investigated. (1)
J Zhang et al.
Chinese journal of biotechnology, 11(4), 243-251 (1995-01-01)
The effect of 14 different lipases on oleyl oleate synthesis were compared. The lipase from Candida sp.1619 had the highest esterification activity. The lipase was immobilized by adsorbing it on celite with 0.1 (w/w) coconut oil, Tween 80, and 1%
José Aracil et al.
Journal of biotechnology, 124(1), 213-223 (2006-02-21)
A comparative study of the oleyl oleate production using conventional and enzymatic catalysts has been carried out. The present paper describes the flow diagrams for these processes and compares operation conditions for batch reaction and the downstream proceedings. In addition
K Ichihara et al.
Lipids, 31(5), 535-539 (1996-05-01)
An improved rapid procedure to determine the fatty acid composition of glycerolipids is described. The procedure includes KOH-catalyzed transesterification and high-speed gas chromatography. Glycerolipids (20-40 mg) were mixed with 2 mL of hexane and 0.2 mL of 2 M methanolic
Shi-You Jiang et al.
Nature communications, 9(1), 5138-5138 (2018-12-05)
Statins are inhibitors of HMG-CoA reductase, the rate-limiting enzyme of cholesterol biosynthesis, and have been clinically used to treat cardiovascular disease. However, a paradoxical increase of reductase protein following statin treatment may attenuate the effect and increase the side effects.