安全性情報
O6012
Sigma-Aldrich
オレキシンA ヒト, ラット, マウス
≥97% (HPLC)
別名:
ヒポクレチン1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C152H243N47O44S4
CAS番号:
分子量:
3561.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
無菌性
non-sterile
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C152H243N47O44S4/c1-20-76(14)118(146(239)188-96(51-74(10)11)138(231)197-119(80(18)201)147(240)180-92(121(156)214)47-70(2)3)195-115(209)62-166-123(216)78(16)171-124(217)79(17)172-131(224)99(55-84-59-162-69-169-84)186-136(229)100(56-111(155)205)174-114(208)61-165-122(215)77(15)170-113(207)60-167-125(218)98(54-83-58-161-68-168-83)185-134(227)95(50-73(8)9)183-132(225)93(48-71(4)5)182-129(222)90(38-41-116(210)211)179-135(228)97(53-82-32-34-85(203)35-33-82)184-133(226)94(49-72(6)7)181-127(220)88(29-24-44-164-152(159)160)177-140(233)104-64-244-245-65-105-141(234)176-87(28-23-43-163-151(157)158)126(219)178-89(36-39-110(154)204)128(221)175-86(27-21-22-42-153)130(223)196-120(81(19)202)148(241)194-107(142(235)190-103(63-200)139(232)192-104)67-247-246-66-106(143(236)193-105)191-137(230)101(57-117(212)213)187-144(237)108-30-26-46-199(108)150(243)102(52-75(12)13)189-145(238)109-31-25-45-198(109)149(242)91-37-40-112(206)173-91/h32-35,58-59,68-81,86-109,118-120,200-203H,20-31,36-57,60-67,153H2,1-19H3,(H2,154,204)(H2,155,205)(H2,156,214)(H,161,168)(H,162,169)(H,165,215)(H,166,216)(H,167,218)(H,170,207)(H,171,217)(H,172,224)(H,173,206)(H,174,208)(H,175,221)(H,176,234)(H,177,233)(H,178,219)(H,179,228)(H,180,240)(H,181,220)(H,182,222)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,229)(H,187,237)(H,188,239)(H,189,238)(H,190,235)(H,191,230)(H,192,232)(H,193,236)(H,194,241)(H,195,209)(H,196,223)(H,197,231)(H,210,211)(H,212,213)(H4,157,158,163)(H4,159,160,164)/t76-,77-,78-,79-,80+,81+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,118-,119-,120-/m0/s1
InChI Key
OFNHNCAUVYOTPM-IIIOAANCSA-N
遺伝子情報
human ... HCRT(3060)
mouse ... Hcrt(15171)
rat ... Hcrt(25723)
Amino Acid Sequence
Glp-Pro-Leu-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Leu-Tyr-Glu-Leu-Leu-His-Gly-Ala-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2 [Disulfide Bridges: 6-12; 7-14]
詳細
オレキシンAは、N末端プログルタミル残基、2個の分子内ジスルフィド架橋、およびC末端アミド化を特徴とします。
オレキシンAは、ヒポクレチン1(hcrt1)としても知られており、視床下部の脳弓周囲領域における神経小セットに局在している、33アミノ酸の興奮性神経ペプチドです。神経において前駆タンパク質であるプレプロオレキシンから合成されます。オレキシンAは、hcrt受容体1(hcrtr1)とも呼ばれるGタンパク質共役受容体オレキシン-1(OX1)に結合します。
アプリケーション
オレキシンA、ヒト、ラット、マウスは、ブタ膵島の機能に対するその作用を研究するために使用されています。また、エトノゲストレル作用下で、長期の代謝性アシドーシスに対する呼吸反応にオレキシン系がどのように影響するかを研究するために、オレキシン受容体1(OX1R)アンタゴニストとして使用されています。
オレキシンAは、卵巣切除した雌ブタの側脳室における、血清黄体ホルモン(LH)濃度への影響を調べる研究や、ハト(Columba livia)におけるオレキシンAの中枢注入の行動的および代謝的影響を調べる研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
オレキシン (ヒポクレチン) は、睡眠の開始と摂食行動に関与する視床下部ペプチドファミリ-を構成しています。オレキシンAはOX1受容体の活性化により摂食行動を刺激します。オレキシンBはOX2受容体を活性化します。OX1およびOX2受容体は、覚醒状態の維持に関与しています。OX2受容体はオレキシン神経細胞にある抑制性自己受容体であると考えられています。
オレキシンは、授乳、神経内分泌制御、および目覚めなどの生理学的機能において重要な役割を担っています。さらに、ナルコレプシーの病態生理学にも関係しています。青斑核(LC)領域に発現しているオレキシンAは、オレキシン-1(OX1)受容体に結合し、ノルアドレナリン神経の発火率に作用することで、急速眼球運動(REM)睡眠を制御します。オレキシンAの遊離は、視交叉上核(SCN)によって制御されます。
その他情報
H2O中0.1%TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O6012-.1MG-PW:
O6012-BULK:
O6012-.1MG:
O6012-.5MG:
O6012-VAR:
O6012-.5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ATC0175 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A3355
ATC0175
SB-408124 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S2694
SB-408124
Orexin and central regulation of cardiorespiratory system
Vitamins & Hormones, 89, 159-184 (2012)
Eric Y Wang et al.
Nature, 595(7866), 283-288 (2021-05-20)
COVID-19 manifests with a wide spectrum of clinical phenotypes that are characterized by exaggerated and misdirected host immune responses1-6. Although pathological innate immune activation is well-documented in severe disease1, the effect of autoantibodies on disease progression is less well-defined. Here
Lesions of the suprachiasmatic nucleus eliminate the daily rhythm of hypocretin-1 release.
Zhang S
Sleep, 27(4), 619-627 (2004)
Hypocretin-1 modulates rapid eye movement sleep through activation of locus coeruleus neurons.
Bourgin P
The Journal of Neuroscience, 20(20), 7760-7765 (2000)
Orexin A modulates endocrine function and viability of porcine pancreatic islets
Sassek M, et al.
Journal of Physiology And Pharmacology, 68, 815-821 (2017)