分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human PINK1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PINK1(65018)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0051-25UL:
P0051-VAR:
IXO14723:
P0051-200UL:
P0051-BULK:
試験成績書(COA)