Merck
1611966
USP
Selenium Sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Selenium disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SeS2
CAS番号:
分子量:
143.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
selenium sulfide
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI Key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Selenium Sulfide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1611966-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)