抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~150 kDa
化学種の反応性
human (predicted), mouse, rat
テクニック
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysate of HEK-293T expressing PERK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2AK3(9451) , Eif2ak3(13666)
mouse ... Eif2ak3(13666)
rat ... Eif2ak3(29702)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0074-100UL:
P0074-25UL:
P0074-200UL:
P0074-BULK:
P0074-VAR:
IXO14462:
試験成績書(COA)
Perk gene dosage regulates glucose homeostasis by modulating pancreatic ?-cell functions.