Merck
P0275
Sigma-Aldrich
ポリ(Glu, Tyr) ナトリウム塩
greener alternative
Glu:Tyr (4:1), mol wt 20,000-50,000
別名:
L-Glutamic acid sodium salt (1:1) polymer with L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
形状
powder
品質水準
原料比
Glu:Tyr (4:1)
分子量
20,000-50,000
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 48
new score: 45
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white to off-white
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則“安全性の高い溶媒と補助剤”、“エネルギー効率を考慮した設計”、および“化学修飾の低減”における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
アプリケーション
ポリ(グルタミン酸、チロシン)ナトリウム塩は、以下の基質として使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)に基づくアッセイにおけるヤヌスキナーゼ3(JAK3)
  • がん原遺伝子チロシンプロテインキナーゼ(Src)およびzeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70(Zap70)
  • in vitroチロシンキナーゼアッセイ
生物化学的/生理学的作用
ポリ(グルタミン酸、チロシン)ナトリウム塩は、がん研究に利用されるポリアミノ酸です。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。MALLSでも測定されています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0275-100MG:
P0275-25MG:
P0275-10MG:
P0275-25G:
P0275-500MG:
P0275-VAR:
P0275-250MG:
P0275-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dimerization of the Pragmin pseudo-kinase regulates protein tyrosine phosphorylation
Lecointre C, et al.
Structure, 26(4), 545-554 (2018)
Identification of Chinese Herbal Compounds with Potential as JAK3 Inhibitors
Su D, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2019)
A simple and robust automated kinase profiling platform using luminescent ADP accumulation technology
Larson B, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 7(6), 573-584 (2009)
C J Bruns et al.
Cancer research, 60(11), 2926-2935 (2000-06-13)
We determined whether down-regulation of the epidermal growth factor-receptor (EGF-R) signaling pathway by oral administration of a novel EGF-R tyrosine kinase inhibitor (PKI166) alone or in combination with gemcitabine (administered i.p.) can inhibit growth and metastasis of human pancreatic carcinoma
Jiaye Guo et al.
Biochemistry, 57(32), 4934-4951 (2018-07-06)
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a validated breast cancer drug target for small molecule inhibitors that target the ATP-binding pocket of the kinase domain. In this work, a large-scale virtual screen was performed to a novel homology
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.