Merck
P0372
Sigma-Aldrich
抗ポドシン ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Podocin Antibody, Podocin Antibody - Anti-Podocin antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa (doublet)
交差性
human, rat, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using acetone-fixed human or rat kidney frozen sections
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat glomeruli
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPHS2(7827)
mouse ... Nphs2(170484)
rat ... Nphs2(170672)
詳細
ポドシンは、脂質ラフト関連タンパク質であるバンド-7-ストマチンファミリーに属している、ポドサイト構造タンパク質です。このファミリーは、ミトコンドリアタンパク質であるプロヒビチン(PHB)に類似性を示す∼150アミノ酸ドメインを共有している、1800以上の保存されたタンパク質を含んでいます。
ポドシンは、細胞内にN-およびC-末端を持ったヘパリン様の膜内在性タンパク質です。ポドシンは、哺乳類の腎臓に見られる細胞間ジャンクションであるスリット膜の挿入部位に局在しています。
特異性
抗ポドシンは、ヒト、マウス、およびラットのポドシンを認識します。
免疫原
N-末端に付加されたシステインを持つ、ヒトポドシンのアミノ酸残基に対応する合成ペプチドのKLHコンジュゲートです。対応する配列は、マウスにおいても同様であり、ラットでは1アミノ酸のみ異なります。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ポドシン抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポドシンとネフリンはスリット隔膜の維持に不可欠です。この遺伝子の変異は、ネフローゼ症候群症例の約15%を占めることが研究によって示されています。ポドシンはコレステロールと相互作用して、イオンチャネル複合体を制御するタンパク質-脂質スーパー複合体の形成を促進します。ポドシン遺伝子は常染色体劣性のSRNS(ネフローゼ症候群2型)と関連することが知られています。ポドシンは腎臓で起こる限外ろ過プロセスに積極的に関与しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有) です。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。
さらに長期間保管する場合は、使用液のアリコートを冷凍保存してください。凍結融解の繰り返しはお勧めしません。「霜取り不要」のフリーザーでの保管はお勧めしません。長期保存により僅かに濁りが発生した場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。使用希釈液を12時間以内に使用しない場合は破棄してください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
P0372-VAR:
P0372-200UL:
P0372-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Batoul Wehbi et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 30(7), 1238-1249 (2019-06-23)
IgA nephropathy (IgAN) often follows infections and features IgA mesangial deposition. Polymeric IgA deposits in the mesangium seem to have varied pathogenic potential, but understanding their pathogenicity remains a challenge. Most mesangial IgA1 in human IgAN has a hypogalactosylated hinge
The SPFH domain-containing proteins: more than lipid raft markers.
Browman D T, et al.
Trends in Cell Biology, 17(8), 394-402 (2007)
Induction of podocyte VEGF164 overexpression at different stages of development causes congenital nephrosis or steroid-resistant nephrotic syndrome.
Veron D et al
The American Journal of Pathology, 177(5), 2225-2233 (2010)
NPHS2 mutations account for only 15% of nephrotic syndrome cases.
Guaragna MS et al
BMC Medical Genetics, 16(88) (2015)
Excess podocyte semaphorin-3A leads to glomerular disease involving plexinA1-nephrin interaction.
Reidy KJ et al
The American Journal of Pathology, 183(4), 1156-1168 (2013)