詳細
ピルフェニドン(5-メチル-1-フェニル-2-[1H]-ピリドン)は、ピリジンの合成誘導体です。
アプリケーション
ピルフェニドンは以下の用途で使用されてきました:
- 緑内障ろ過手術を改善するために抗線維化作用を分析するためのウサギにおける術後点眼薬として
- ウサギにおいて緑内障ドレナージ装置(GDD)後の異物反応に影響を与えるかどうかを調べるための瘢痕抑制剤として
- ヒト眼窩線維芽細胞(hOFs)の初代培養において抗線維化能を調べるため
- 低酸素症におけるその効果を調べるための腫瘍壊死因子(TNFα)阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
ピルフェニドンは、コラーゲン産生および線維芽細胞増殖を阻害します。肺線維症の多様な動物モデル、および臨床試験で、抗線維化特性と抗炎症性が示されています。
ピルフェニドンは、特発性肺線維症(IPF)の治療に使用されます。肺機能の衰えを軽減し、無増悪生存を改善する役に立ちます。 ピルフェニドンは、ヒトテノン嚢線維芽細胞のコラーゲンの増殖と収縮を抑えることができます。
特徴および利点
この化合物は塩野義製薬が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2116-BULK:
P2116-10MG:
P2116-IP:
P2116-VAR:
P2116-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transplantation, 94(2), 114-122 (2012-06-30)
Pirfenidone (PFD) is an antifibrotic agent with beneficial effects on proinflammatory disorders. In this study, we further investigated PFD and long-acting form, "deuterated PFD," immune-modulating properties by evaluating their effects on mouse dendritic cells (DCs). The effects of PFD on
Drugs, 71(13), 1721-1732 (2011-09-10)
Pirfenidone is an orally administered pyridine that has orphan designation for the treatment of mild to moderate idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) in the EU. Pirfenidone 2403 mg/day for 72 weeks administered to patients with IPF was associated with a significantly lower
Suppression of TGF-beta pathway by pirfenidone decreases extracellular matrix deposition in ocular fibroblasts in vitro
Testing, 12(2), e0172592-e0172592 (2017)
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(2), 107-114 (2012-02-16)
Pirfenidone is the first antifibrotic agent to be approved for the treatment of pulmonary fibrosis. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is one of the idiopathic interstitial pneumonias with the worst prognoses; approximately half of patients die within 3-5 years, and the
CX3CL1 (fractalkine) and TNF alpha production by perfused human placental lobules under normoxic and hypoxic conditions in vitro: the importance of CX3CR1 signaling
Inflammation Research, 63(3), 179-189 (2014)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.