Merck
P3415
Sigma-Aldrich
3-(2-ピリジルジチオ)プロピオン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥95%, powder
別名:
3-(2-ピリジルジチオ)プロピオン酸N-スクシンイミジル, SPDP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O4S2
CAS番号:
分子量:
312.36
Beilstein:
1548137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-86 °C (lit.)
溶解性
acetone: 50 mg/mL
DMF: soluble
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
InChI Key
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(2-2-ピリジルジチオ)プロピオン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(SPDP)は、アミンおよびスルフヒドリル反応性を有するヘテロ二官能性架橋試薬です。通常、これは最初にpH 7.5(6.5~8.5)で緩衝化されたアミド結合により、第一級アミンを含む分子に結合します。pH 8.0(7.5~8.5)で緩衝されたチオール-ジスルフィド交換により遊離スルフヒドリルを含んでいる分子に特異的な第2のカップリングが起こります。あるいは、この試薬は、最初のカップリングとリンカーの還元の後、保護されたチオール化試薬として使用される場合があります。 これは、4つの原子リンカーを組み込みます。
アプリケーション
3-(2-ピリジルジチオ)プロピオン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(SPDP)は、酵素免疫複合体およびハプテン担体分子抱合体の調製に有用です。
これは、抗体抱合に使用され、またタンパク質架橋剤としても使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3415-100MG:
P3415-5MG:
P3415-25MG:
P3415-BULK:
P3415-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Integrin-independent tyrosine phosphorylation of p125fak in human platelets stimulated by collagen.
Achison M
The Journal of Biological Chemistry, 276, 3167-3174 (2001)
Bispecific Antibodies (2011)
Hidenori Matsuo et al.
Journal of nanobiotechnology, 16(1), 59-59 (2018-08-06)
Various nanocarriers have been used to deliver subunit vaccines specifically to dendritic cells (DCs) for the improvement of immunogenicity. However, due to their insufficient DC priming ability, these vaccines could not elicit effective innate immunity. We have recently developed a
Protein Engineering for Therapeutics (2012)
Targeting chemotherapy using antibody-combined liposome against human pancreatic cancer cell-line.
Akaishi S
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 175, 29-29 (1995)
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.