安全性情報
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
別名:
Protamine Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
fish (salmon)
品質水準
タイプ
Grade V
形状
solid
不純物
Histone, free (Millon test)
溶解性
H2O: soluble, clear
保管温度
−20°C
アプリケーション
固相・液相ナノ粒子(SLN)の形態のプロタミンは、 プラスミドDNAによるトランスフェクションを促し、Esterquat-1から成る同等のSLNよりも効率が高く、細胞毒性が低くなってます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3880-25G:
P3880-5G:
P3880-BULK:
P3880-1G:
P3880-VAR:
P3880-100MG:
P3880-500MG:
試験成績書(COA)