由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solution
溶解性
ethanol: ~100 mg/mL
PBS, pH 7.2: ~2 mg/mL
DMSO: ~50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
InChI Key
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5390-5MG:
P5390-BULK:
P5390-VAR:
P5390-1MG-PW:
P5390-1MG:4548173910055