Merck
1578500
USP
プロスタグランジンA1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(13E,15S)-15-ヒドロキシ-9-オキソプロスタ-10,13-ジエン-1-酸, PGA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O4
CAS番号:
分子量:
336.47
Beilstein:
2003401
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prostaglandin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI Key
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prostaglandin A1 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Alprostadil.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1578500-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Gobbetti et al.
British journal of pharmacology, 172(3), 910-923 (2014-10-10)
Long-term intake of dietary fatty acids is known to predispose to chronic inflammation, but their effects on acute intestinal ischaemia/reperfusion (I/R) injury is unknown. The aim of this study was to determine the consequences of a diet rich in n-3
Nolan K Maier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(6), 2776-2785 (2015-02-15)
Inflammasomes are cytosolic protein complexes that respond to diverse danger signals by activating caspase-1. The sensor components of the inflammasome, often proteins of the nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor (NLR) family, detect stress, danger stimuli, and pathogen-associated molecular patterns. We report