クローン
PRK8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, rat, hamster, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using using rat brain cytosolic S1 extract
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARK2(5071)
mouse ... Park2(50873)
rat ... Park2(56816)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunoprecipitation[63}
- Immunocytochemistry
- to label parkin in pull-down assay
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P6248-BULK:
P6248-200UL:
P6248-VAR:
試験成績書(COA)