抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PP-67, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections
microarray: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKI67(4288)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry.
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse has also been used for immunohistochemistry.
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P6834-.5ML:
P6834-200UL:
P6834-BULK:
P6834-100UL:
P6834-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.