安全性情報
P7032
Sigma-Aldrich
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ ブタ心臓由来
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
別名:
PDH, Pig heart pyruvate dehydrogenase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
品質水準
比活性
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
濃度
≥5.0 mg/mL
不純物
polyethylene glycol, trace
その他の活性
α-ketoglutarate dehydrogenase ≤15%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピルビン酸デヒドロゲナーゼは、解糖系の代謝経路とクエン酸サイクルとの関連づけに寄与し、NADHを介してエネルギーを放出します。好気性トレーニングが、ピルビン酸デヒドロゲナーゼにどのように影響するのかを調べる研究に使用されます。 また、ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼとピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体間の相互作用研究だけでなく、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の機能および制御の研究にも使用されます。製品P7032は、グリセロールを含むバッファー水溶液で提供され、ブタの心臓に由来しています。
本酵素は、PDK(ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ)によって触媒されるPDC(ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体)の不活化を抑える特定の化合物の効果を試験する一次酵素アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸デヒドロゲナーゼは、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体(PDC)内での、ピルビン酸の脱カルボン酸化や、リポ酸の還元的アセチル化に関与しています。ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ(PDK)は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼを不活化し、一方、ピルビン酸デヒドロゲナーゼホスファターゼは、ピルビン酸デヒドロゲナーゼを活性化します
単位の定義
1ユニットは、飽和濃度のコエンザイムAの存在下、pH 7.4、30°C、1分間で、1.0 μmolのβ-NADをβ-NADHに変換する酵素量です。
物理的形状
約9 mg/mL BSA, 30%スクロース, 1.5 mM EDTA, 1.5 mM EGTA, 1.5 mM 2-メルカプトエタノール, 0.3% TRITON® X-100, 0.003%アジ化ナトリウム, 15 mMリン酸カリウムを含有する50%グリセロール(pH 6.8)に溶解された溶液
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P7032-VAR:
P7032-25UN:
P7032-BULK:
P7032-10UN:
P7032PROC:
P7032-CP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T D Aicher et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(15), 2223-2228 (1999-08-28)
Several oximes of triterpenes with a 17-beta hydroxyl and abietane derivatives are inhibitors of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) activity. The oxime 12 and dehydroabietyl amine 2 exhibit a blood glucose lowering effect in the diabetic ob/ob mouse after a single
Naoyuki Makita et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(1), 43-51 (2016-10-21)
Recently, there has been a growing interest in the mechanism of action of dichloroacetate (DCA) for T-cell differentiation; however, this mechanism has not been elucidated in detail. Therefore, this study aimed to investigate the mechanism of action of DCA for
Function and regulation of mammalian pyruvate dehydrogenase complex. Acetylation, interlipoyl acetyl transfer, and migration of the pyruvate dehydrogenase component.
R L Cate et al.
The Journal of biological chemistry, 254(5), 1659-1665 (1979-03-10)
Insulin stimulation of pyruvate dehydrogenase in an isolated plasma membrane-mitochondrial mixture occurs by activation of pyruvate dehydrogenase phosphatase.
D A Popp et al.
The Journal of biological chemistry, 255(16), 7540-7543 (1980-08-25)
Mark H Rider et al.
Journal of insect physiology, 57(11), 1453-1462 (2011-07-27)
Winter survival for many insects depends on cold hardiness adaptations as well as entry into a hypometabolic diapause state that minimizes energy expenditure. We investigated whether AMP-activated protein kinase (AMPK) could be involved in this adaptation in larvae of two