Merck
P7865
Greiner CELLSTAR®血清ピペット
capacity 25 mL
別名:
Greiner血清ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.2mL
plugged
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Greiner 760180
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナーピペットは、最高品質の光学グレードポリスチレンから精密押出成形されました。すべての容量は標準国際カラーコード法により識別されます。正確さは、最小限のキャリーオーバーで液体の完全排出を確保するための内部と外部の両面の高度研磨により維持されます。
精度には細線目盛印刷が役立ち、±2%を超える精度が得られます。
  • 1 mL、2 mL、および5 mLのサイズでは延伸チップ、それより大きなサイズでは成形チップが使用されており、最大限の正確さが得られます。
  • 個別包装後、さらなる保護のため2重包装されています
  • 標準的なピペッティングデバイスに適合するデザイン
  • 安全性のための綿栓付き
  • ガンマ線照射による滅菌済み
  • DNaseフリー、RNaseフリー、ヒトDNAフリー
特徴および利点
  • 1 mL, 2 mL and 5 mL sizes incorporate drawn tips while larger sizes feature molded tips to provide maximum accuracy
  • Packed individually, then double packed for extra protection
  • Designed to fit all standard pipetting devices
  • Cotton plugged for safety
  • Sterilized by γ-irradiation
  • DNase, RNase & human DNA free
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH