Merck
P9233
Sigma-Aldrich
ピリベジル マレイン酸塩
別名:
2-[4-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イルメチル)-1-ピペラジニル]ピリミジン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4O6
CAS番号:
分子量:
414.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Servier
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... DRD3(1814)
生物化学的/生理学的作用
直接的ド-パミンアゴニストです。D3サブタイプに選択性を示す可能性がありますが、D1受容体には強い親和性を示しません。
特徴および利点
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9233-BULK:
P9233-50MG:
P9233-VAR:
P9233-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Cagnotto et al.
European journal of pharmacology, 313(1-2), 63-67 (1996-10-10)
Receptor binding autoradiography, using the selective ligand [3H]7-OH-(R)DPAT (R(+)-2-dipropylamino-7-hydroxy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene), showed that piribedil is a potent inhibitor at dopamine D3 receptors in limbic regions (island of Calleja), with affinity (IC50) between 30 and 60 nM. The in vitro IC50 of