Merck
PF0100
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ蛍光検出キット
high sensitivity assay
別名:
プロテアーゼアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
プロテアーゼ蛍光検出キットは、次の用途で使用されています。
  • カゼインベースのプロテアーゼアッセイによりタンパク質分解活性を検出するために。
  • 真菌株の細胞外タンパク質分解活性を試験するために。
  • ミトコンドリアプロテアーゼ活性を定量するために。
  • 土壌溶液のプロテアーゼ産生を測定するために。
適合性
検出限界:約50 ngトリプシン
数量
最大200回分の1 mLアッセイに十分な試薬が付属しています。
トリクロロ酢酸(TCA)成分は、6.1 N TCA溶液として提供されます。所望の容量のT0699を超純水で10倍に希釈することで、0.6 N TCA溶液を調製できます。キットをすぐに使用するためにT0699の全量を希釈する必要はありません。
試薬は、1 mLアッセイを200回行うのに十分な量です。
アナリシスノート
4つのタンパク分解性クラス(セリン、アスパラギン酸、システイン、メタロプロテイナーゼ)すべてについて検出試験済み。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Incubation buffer 25 mL
  • FITC-casein solution 5 mL
  • Assay buffer 200 mL
  • Protease standard (trypsin) 20 μg
  • FITC control 50 mg
  • Trichloroacetic acid (TCA) solution 30 mL
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Azoalbumin protease substrate
Sigma-Aldrich
A2382
Azoalbumin
Céline Adam et al.
PloS one, 7(5), e38138-e38138 (2012-06-14)
Mitochondria have their own ATP-dependent proteases that maintain the functional state of the organelle. All multicellular eukaryotes, including filamentous fungi, possess the same set of mitochondrial proteases, unlike in unicellular yeasts, where ClpXP, one of the two matricial proteases, is
Stimulation of soil organic nitrogen pool: The effect of plant and soil organic matter degrading enzymes
Kieloaho AJ, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 96(10), 97-106 (2016)
Veronica Tjomsland et al.
European journal of immunology, 43(6), 1470-1483 (2013-03-26)
Induction of optimal HIV-1-specific T-cell responses, which can contribute to controlling viral infection in vivo, depends on antigen processing and presentation processes occurring in DCs. Opsonization can influence the routing of antigen processing and pathways used for presentation. We studied
Alejandro Soto-Gutiérrez et al.
Nature protocols, 2(2), 347-356 (2007-04-05)
This protocol describes a co-culture system for the in vitro differentiation of mouse embryonic stem cells into hepatocyte-like cells. Differentiation involves four steps: (i) formation of embryoid bodies (EB), (ii) induction of definitive endoderm from 2-d-old EBs, (iii) induction of
Dramatic increase in stability and longevity of enzymes attached to monodispersive iron nanoparticles.
Sharma A, et al.
IEEE Transactions on Magnetics, 43, 2418-2420 (2007)
資料
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.
プロトコル
Protease Fluorescent Detection Kit detects protease activity using FITC-labeled casein substrate.