詳細
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
アプリケーション
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
特徴および利点
- Fluorescence is pH-independent
- No separation or precipation steps are required
- High sensitivity and signal-to-noise
構成
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
適合性
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.