PLA0168
Rabbit anti-Filamin A Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ABP-280, ABPX, Actin-binding protein 280, CSBS, CVD1, FLN, FLN-A, FLN1, FMD, MNS, NHBP, OPD, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, actin binding protein 280, alpha, alpha (actin binding protein 280), alpha filamin, alpha-filamin, endothelial actin-binding protein, filamin A, filamin-1, non-muscle filamin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_001447.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLNA(2316)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Jan Code
PLA0168-100UL-KC:
PLA0168-100UL:
試験成績書(COA)