製品名
Ascentis® Express C8, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
3 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.