PLA0184
Rabbit anti-PARP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADP-ribosyltransferase NAD(+), ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP, PARP-1, PPOL, member 1, pADPRT-1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, poly[ADP-ribose] synthase 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_001609.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... PARP1(142)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0184-100UL:
PLA0184-100UL-KC:
試験成績書(COA)