Merck
PP0520
Sigma-Aldrich
GlycoProfile 2-AB 標識キット
別名:
2-AB Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
詳細
The GlycoProfileLabeling Kitは、2-アミノベンズアミド(2-AB)または 2-アミノ安息香酸(アントラニル酸)(2-AA)のいずれかを用いて、N-結合型, O-結合型グリカン、およびグリコシルホスファチジルイノシト-ル(GPI)アンカ-グリカンを効率的に標識します。この2種類の小さなフルオロフォアは、グリカンのスペクトル吸収を増大させ、HPAE(高速陰イオン交換クロマトグラフィ-), HPLC, ESI-MS(エレクトロスプレ-質量分析)法における標識グリカンの検出力を高めます。結合は強固で、得られた色素-グリカン結合体は安定しており、標識後の分析中に劣化することもありません。
アプリケーション
2-ABは2-AAよりわずかに感度が低くなりますが、HPAE、HPLCおよびESI-MSによる下流グリカン分析に適しています。 同じ用途に適しているにもかかわらず、2-AAはSDS-PAGEにより適しています。
GlycoProfile 2-AB Labeling Kit(2-抗体標識キット)は、ヒトIgG、ウシフェチュイン、およびヒト精巣上体タンパク質のN結合型グリカンの標識に使用されています4。また、マウス脾臓由来の遊離オリゴ糖の標識にも使用されています。
法的情報
2-ABによるグリカンの標識は米国特許番号5,747,347および他国の当該特許で保護されています。
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 2-AB Labeling Reagent 2 x 5
  • Dimethyl sulfoxide (DMSO) 2 x 350
  • Acetic acid, glacial 2 x 200
  • Reductant (sodium cyanoborohydride) 2 x 6
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancing the antiviral potency of ER alpha-glucosidase inhibitor IHVR-19029 against hemorrhagic fever viruses in vitro and in vivo
Ma J, et al.
Antiviral research, 150, 112-122 (2018)
Separation of 2-aminobenzamide labeled glycans using hydrophilic interaction chromatography columns packed with 1.7 mum sorbent
Ahn J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(3-4), 403-408 (2010)
Florian Cambay et al.
Current research in immunology, 1, 23-37 (2020-06-27)
The effector functions of the IgGs are modulated by the N-glycosylation of their Fc region. Particularly, the absence of core fucosylation is known to increase the affinity of IgG1s for the Fcγ receptor IIIa expressed by immune cells, in turn
Céline Raymond et al.
mAbs, 7(3), 571-583 (2015-04-16)
The presence of α2,6-sialic acids on the Fc N-glycan provides anti-inflammatory properties to the IgGs through a mechanism that remains unclear. Fc-sialylated IgGs are rare in humans as well as in industrial host cell lines such as Chinese hamster ovary
Expression and biochemical characterization of recombinant human epididymis protein 4
Hua L, et al.
Protein Expression and Purification, 102, 52-62 (2014)
資料
Glycoprofile Labeling Kits efficiently label glycans for glycan analysis, offering flexibility in choice of labeling.
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
プロトコル
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.