Merck
97088
Supelco
アントラニル酸アミド
analytical standard
別名:
2-AB, 2-アミノベンズアミド, アントラニル酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
508509
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI Key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非選択的かつ効率的にグリカンを蛍光標識します。グリカン標識用アントラニル酸 (2-AA)より若干反応性が低くなります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>365.0 °F
引火点(℃)
> 185 °C
適用法令
Jan Code
97088-BULK:
97088-VAR:
97088-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)