分子量
predicted mol wt 40 kDa
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
免疫原
peptide corresponding to 17 amino acids near the center of murine CAD.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2007.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS2007-100UG:
試験成績書(COA)