Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABC519
Sigma-Aldrich
Anti-Trop2, clone 2G10, Azide Free Antibody
clone 2G10, from mouse
別名:
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G10, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TACSTD2(4070)
詳細
Trop-2(別名:細胞表面糖タンパク質Trop-2、膜成分染色体1表面マーカー1、膵臓癌マーカータンパク質GA733-1)は、遺伝子TACSTD2/GA733-1/M1S1/TROP2によってコードされるタンパク質で、成長因子受容体として機能する可能性があり、主に胎盤、肺、上皮組織で発現していますが、ある種のがんにも見られます。このタンパク質は、モノクローナルGA733によって初めてがん抗原として特定されました。細胞膜に結合したタンパク質で、未知のリガンドと結合した後、細胞内のカルシウムシグナルを伝達します。Trop2の突然変異は、失明に至るまれな眼疾患と関連しています。また最近、Trop-2は、ERKキナーゼ経路や細胞遊走装置のいくつかの重要な構成要素を調節することによって、線維芽細胞の運動性や肺細胞の増殖を調節するのに重要であることが示されています。
免疫原
ヒトTrop2の細胞外ドメインに相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Trop2抗体クローン2G10、アジ化物不含は、ICC、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:MTE 4-14/T2およびMCF7細胞でTrop2を検出しました(Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.)。
フローサイトメトリー:トランスフェクトした細胞、Skov-3がん細胞およびHT29がん細胞でTrop2を検出しました(Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec)。
阻害アッセイ:DU145前立腺癌細胞やHT-29、HCT116、Colo205細胞で、腫瘍増殖を抑制できました。(注記:併用する場合、抗Trop2抗体クローン2G10、アジ化物不含(カタログ番号:MABC519)および抗Trop2抗体クローン2EF、アジ化物不含(カタログ番号:MABC518)は、in vivoでの腫瘍増殖を最大限に阻害できます)(Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec)
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
Trop2発現ベクターまたは空ベクターをトランスフェクトしたMET細胞で、免疫細胞染色により評価されています。
免疫細胞染色:染色倍率1:50で使用、Trop2発現ベクターをトランスフェクトしたMET細胞ではTrop2が検出されましたが、空ベクターをトランスフェクトしたMET細胞では検出されませんでした。
ターゲットの説明
算出値:36 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、PBSバッファー溶液、保存剤不含
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC519:
試験成績書(COA)