化学種の反応性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNAI2(6591)
免疫原
a 14 amino acid peptide from near the center of human Slug.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3957.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3957-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Scientific reports, 13(1), 22164-22164 (2023-12-14)
Epithelial cells undergoing EMT experience significant alterations at transcriptional and morphological levels. However, changes in the cytoskeleton, especially cytoskeleton dynamics are poorly described. Addressing the question we induced EMT in three cell lines (MCF-7, HaCaT and A-549) and analyzed morphological