アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -50 to -65°, c = 0.2 in methanol
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥30 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(COC(=O)N2CCC[C@H](C2)c3cccc(OC(C)(C)C(O)=O)c3)cc1
InChI
1S/C26H33NO5/c1-18(2)20-12-10-19(11-13-20)17-31-25(30)27-14-6-8-22(16-27)21-7-5-9-23(15-21)32-26(3,4)24(28)29/h5,7,9-13,15,18,22H,6,8,14,16-17H2,1-4H3,(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI Key
CSLFIHDRJSTULR-JOCHJYFZSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0149-VAR:
PZ0149-25MG:
PZ0149-5MG:
PZ0149-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.