Merck
PZ0151
Sigma-Aldrich
PF-956980 hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
{(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-amino]-piperidin-1-yl}-pyrrolidin-1-yl-methanone hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26N6O · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.44 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +33 to +40°, c = 0.5 in methanol
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)N4CCCC4
InChI
1S/C18H26N6O.H2O/c1-13-6-10-24(18(25)23-8-3-4-9-23)11-15(13)22(2)17-14-5-7-19-16(14)20-12-21-17;/h5,7,12-13,15H,3-4,6,8-11H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H2/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
VZUKSTKLTSSYKP-PBCQUBLHSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-956980 is a FGF1 receptor antagonist; PDGF receptor modulator; Flt3 tyrosine kinase modulator; and VEGF antagonist.
特徴および利点
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0151-25MG:
PZ0151-5MG:
PZ0151-BULK:
PZ0151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Jones et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(2), 767-786 (2016-12-17)
By use of a structure-based computational method for identification of structurally novel Janus kinase (JAK) inhibitors predicted to bind beyond the ATP binding site, a potent series of indazoles was identified as selective pan-JAK inhibitors with a type 1.5 binding
資料
We offers many products related to PDGFR for your research needs.