アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1cccc(CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)CCc4c3)ncc2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C22H20F3N5O3S/c1-34(32,33)16-4-2-3-13(9-16)11-26-20-17(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-6-7-18-14(10-15)5-8-19(31)29-18/h2-4,6-7,9-10,12H,5,8,11H2,1H3,(H,29,31)(H2,26,27,28,30)
InChI Key
HESLKTSGTIBHJU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0117-25MG:
PZ0117-BULK:
PZ0117-5MG:
PZ0117-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The focal adhesion kinase (FAK) is a cytoplasmic protein tyrosine kinase. FAK has been implicated as a downstream signaling molecule that functions in the control of several integrin-regulated biological processes.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology