由来生物
Penicillium funiculosum
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC and TLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
DMSO: soluble
H2O: unstable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)C[C@@H](OC(C)=O)C3=C2C(=O)c4occ5C(=O)O[C@H](COC)[C@@]3(C)c45
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI Key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
遺伝子情報
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W1628-5MG-PW:
W1628-5MG:
W1628-VAR:
W1628-1MG:
W1628-10MG-PW:
W1628-BULK:
W1628-10MG:
W1628-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research