Merck
PZ0259
Sigma-Aldrich
PH-797804
≥98% (HPLC)
別名:
3-Bromo-4-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]-1-[5-[(methylamino)carbonyl]-2-methylphenyl]-6-methylpyridin-2(1H)-one, 3-[3-Bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyridinyl]-N,4-dimethyl-benzamide, PH 797804
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19BrF2N2O3
CAS番号:
分子量:
477.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
20-25°C
SMILES記法
CC1=CC(OCC2=C(F)C=C(F)C=C2)=C(Br)C(N1C3=CC(C(NC)=O)=CC=C3C)=O
InChI
1S/C22H19BrF2N2O3/c1-12-4-5-14(21(28)26-3)9-18(12)27-13(2)8-19(20(23)22(27)29)30-11-15-6-7-16(24)10-17(15)25/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,26,28)
InChI Key
KCAJXIDMCNPGHZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PH-797804 is an orally active, potent and readily reversible ATP competitive inhibitor of the alpha isoform of human p38 MAP kinase. PH-797804 blocks inflammation-induced production of cytokines and proinflammatory mediators.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0259-VAR:
PZ0259-BULK:
PZ0259-25MG:
PZ0259-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a