Merck
SML3042
Sigma-Aldrich
iP300
≥97% (HPLC)
別名:
2-(3′-Fluoro-5′-(1-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,5-dioxo-2′,3′-dihydrospiro[imidazolidine-4,1′-indene]-1-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, 3-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-5-[1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl]-2,5-dioxo-N-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)spiro[imidazolidine-4,1-[1H]indene]-1-acetamide, N-(4-fluorobenzyl)-2-(3-fluoro-5-{1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl}-2,5-dioxo-2,3-dihydro-1H-spiro[imidazolidine-4,1-inden]-1-yl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, iP300v/w, iP300w and iP300v mix, iP300w/v
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H27F5N6O4
CAS番号:
分子量:
618.55
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NC1(C2=O)CC(C3=C1C=CC(C4=CN(N=C4)CC(NC)=O)=C3)F)N2CC(N(CC5=CC=C(C=C5)F)C(C(F)(F)F)C)=O
InChI
1S/C29H27F5N6O4/c1-16(29(32,33)34)39(12-17-3-6-20(30)7-4-17)25(42)15-40-26(43)28(37-27(40)44)10-23(31)21-9-18(5-8-22(21)28)19-11-36-38(13-19)14-24(41)35-2/h3-9,11,13,16,23H,10,12,14-15H2,1-2H3,(H,35,41)(H,37,44)
生物化学的/生理学的作用
iP300, a mixture of 8 diastereomers, is a potent histone acetyltransferase (HAT) p300/CBP inhibitor (p300 IC50 = 33 nM by H3K9Ac HTRF assay). An active diastereomer(s)-enriched pool (iP300w) obtained by partial HPLC separation prevents DUX4-induced cytotoxicity and transcription activity in human myoblast LHCN-M2 cultures (0.1-1 μM) and shows in vivo efficacy against muscle loss (0.3 mg/kg/day i.p.) in a murine model of facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3042-VAR:
SML3042-5MG:
SML3042-25MG:
SML3042-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Darko Bosnakovski et al.
Science advances, 5(9), eaaw7781-eaaw7781 (2019-09-20)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) results from mutations causing overexpression of the transcription factor, DUX4, which interacts with the histone acetyltransferases, EP300 and CBP. We describe the activity of a new spirocyclic EP300/CBP inhibitor, iP300w, which inhibits the cytotoxicity of the