PZ0346
PF-06726304 acetate
≥98% (HPLC)
別名:
5,8-Dichloro-2-[(1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-7-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21Cl2N3O3 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
506.38
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(O)=O.CC(ON=C1C)=C1C2=CC(Cl)=C(CCN(CC3=C(C)C=C(C)NC3=O)C4=O)C4=C2Cl
生物化学的/生理学的作用
PF-06726304 is a selective inhibitor of Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (enhancer of Zeste homolog 2), which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and is amplified and/or overexpressed in several human cancers including breast, prostate and lymphoma. PF-06726304 is a novel structural class of EZH2 inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)