クローン
9H10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34 kDa
化学種の反応性
human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of 293T cells
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNRNPA1(3178)
mouse ... Hnrnpa1(15382)
rat ... Hnrnpa1(29578)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Does not immunoprecipitate the hnRNP complex.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
R4528-200UL:
R4528-BULK:
R4528-VAR:
試験成績書(COA)