クローン
DP3B3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa
化学種の反応性
rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNRNPA2B1(3181)
mouse ... Hnrnpa2b1(53379)
rat ... Hnrnpa2b1(362361)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
R4653-200UL:
R4653-VAR:
R4653-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)