安全性情報
RAB0007
Sigma-Aldrich
Human RAGE / AGER ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.06-1500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AGER(177)
詳細
The Human RAGE ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human RAGE in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human RAGE
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Human RAGE / AGER ELISA kit has been used for the quantitative measurement of RAGE in cerebrospinal fluid.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Advanced glycosylation end-product specific receptor (AGER) or RAGE is part of the immunoglobulin superfamily of cell surface molecules. The soluble form of the protein has a function in the Wnt pathway. RAGE has a role in the development of inflammatory and cellular damage, as well as cellular toxicity. It has been associated with diabetic atherosclerosis. AGER/RAGE also modulates cell proliferation, differentiation and apoptosis.(6}
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
An inverse association between serum soluble receptor of advanced glycation end products and hyperandrogenism and potential implication in polycystic ovary syndrome patients
Yu Liao
Reproductive Biology and Endocrinology, 15, 9-9 (2017)
Increase of Soluble RAGE in Cerebrospinal Fluid following Subarachnoid Haemorrhage
Bartosz Sokol
BioMed Research International (2017)
Association of Polymorphisms of the Receptor for Advanced Glycation Endproducts Gene with Schizophrenia in a Han Chinese Population
Jiawu Fu
Biomedical Research, 6379639-6379639 (2017)
Circulating sRAGE in the diagnosis of osteolytic bone metastasis.
Galliera E
Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, 30(4), 1203-1208 (2016)
Association of RAGE gene Gly82Ser polymorphism with coronary artery disease and ischemic stroke
Wen-Qi Ma
Medicine, 95(49), e5593-e5593 (2016)