包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 93.75-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXCL12(6387)
詳細
The Human SDF-1 α ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human SDF-1 α in plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human SDF-1 α
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Endomyocardial expression of SDF-1 predicts mortality in patients with suspected myocarditis.
Zuern CS
Clinical Research in Cardiology : Official Journal of the German Cardiac Society, 104(12), 1033-1043 (2015)
The chemokine SDF-1 is a chemoattractant for human CD34+ hematopoietic progenitor cells and provides a new mechanism to explain the mobilization of CD34+ progenitors to peripheral blood.
Aiuti A
The Journal of Experimental Medicine, 185(1), 111-120 (1997)
Wnt/?-catenin pathway is required for epithelial to mesenchymal transition in CXCL12 over expressed breast cancer cells.
Shan S et.al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(10), 12357-12367 (2015)
Gene-environment interaction effects on the development of immune responses in the 1st year of life.
Hoffjan S
American Journal of Human Genetics, 76(4), 696-704 (2005)
HIV coreceptor downregulation as antiviral principle: SDF-1alpha-dependent internalization of the chemokine receptor CXCR4 contributes to inhibition of HIV replication.
Amara A
The Journal of Experimental Medicine, 186(1), 139-146 (1997)