Merck
RAB0173
Sigma-Aldrich
Human ErbB2 / HER2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
ERBB2, HER2, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.77
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
詳細
ERBB2 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) is a tyrosine kinase receptor that belongs to the ErbB family. It is also known as human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)/Neu and is located on human chromosome 17q12. The human ErbB2 (epidermal factor growth factor receptor 2) ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human ErbB2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human ErbB2 / HER2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
ERBB2 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) is considered as a therapeutic target in breast cancer. It controls the concentration of intracellular calcium in SKBR3 (breast cancer cell line) cells.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
The HER2 phenotype of circulating tumor cells in HER2-positive early breast cancer: A translational research project of a prospective randomized phase III trial
Jaeger BAS, et al.
PLoS ONE, 12, e0173593-e0173593 (2017)
HER2 signaling regulates HER2 localization and membrane retention
Jeong J, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0174849-e0174849 (2017)
Detection and mapping of amplified DNA sequences in breast cancer by comparative genomic hybridization
Kallioniemi A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91(6), 2156-2160 (1994)