Merck
RAB0208
Sigma-Aldrich
Obestatin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GHRL(51738)
詳細
The Obestatin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Obestatin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Obestatin, synthetic peptide
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
An Evaluation of Acylated Ghrelin and Obestatin Levels in Childhood Obesity and Their Association with Insulin Resistance, Metabolic Syndrome, and Oxidative Stress.
Razzaghy-Azar M
Journal of clinical medicine, 5, E61-E61 (2016)
Yongfeng Yang et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 8, 11-11 (2012-03-01)
Ghrelin (GHRL) is a pivotal peptide regulator of food intake, energy balance, and body mass. Weight gain (WG) is a common side effect of the atypical antipsychotics (AAPs) used to treat schizophrenia (SZ). Ghrelin polymorphisms have been associated with pathogenic
Philippe Zizzari et al.
Endocrinology, 148(4), 1648-1653 (2007-01-06)
Administration of ghrelin, an endogenous ligand for the GH secretagogue receptor 1a (GHSR 1a), induces potent stimulating effects on GH secretion and food intake. However, more than 7 yr after its discovery, the role of endogenous ghrelin remains elusive. Recently