Merck
RAB0436
Sigma-Aldrich
Human Osteopontin ELISA Kit(ヒトオステオポンチンELISAキット)
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
OPN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 74.07-18000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SPP1(6696)
詳細
ヒトOPN ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトOPNを定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
組換えヒトOPN
アプリケーション
Human Osteopontin ELISA Kitは、ヒト血液サンプル中の血清オステオポンチン(OPN)の定量に使用されています。
研究用途に限ります。診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive &Indirect ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
オステオポンチン(OPN)は、分泌糖タンパク質であり、さまざまな組織において接着、遊走、および生体内鉱質形成などのさまざまな細胞プロセスと関連していると考えられています。オステオポンチンは、αvβ3 インテグリンおよびおそらくその他の受容体のリガンドとなります。石灰化マトリックス形成への関与の他にも、オステオポンチンは、IL-10の産生を阻害しながらIFNγ(インターフェロンγ)およびIL-12(インターロイキン12)の放出を刺激するサイトカインとして機能することもできます。オステオポンチンは、炎症に関与しており、感染症に対する免疫の調節も行います。また、T細胞増殖も同時刺激します。オステオポンチンは炎症誘発性機能を持ち、多発性硬化症と関連しています。クローン病における炎症に関与しています。オステオポンチンは、骨のリモデリングにおいて重要な役割を果たしており、ヒドロキシアパタイトの形成を阻害することで異所性石灰化を遅らせます。OPNは、シュウ酸カルシウム結晶の核形成、成長、および凝集を抑制することで腎結石の形成を予防すると考えられています。
その他情報
本製品では分析証明書のサンプルをご提供しています。
ロット番号入力用のテキストボックスに「sample」と入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
EFFECT OF MITRAL VALVE SURGERY FOR MITRAL REGURGITATION ON SERUM OSTEOPONTIN LEVELS
Seddik M, et al.
Al-Azhar Assiut Medical Journal, 13(3), 1-1 (2015)
Octavio Gamaliel Aztatzi-Aguilar et al.
PloS one, 16(3), e0249057-e0249057 (2021-03-26)
Osteopontin (OPN) is a protein involved in inflammatory illnesses such as fibrosis and cancer; its overexpression in cardiovascular diseases promotes the biomineralization of blood vessels and other soft tissues. Moreover, there is an active component of oxidative stress related with
Can Osteopontin Be Considered a Biomarker for Endometriosis?
Albu D R, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 13(3), 1-1 (2017)
Identification of an IL-27/osteopontin axis in dendritic cells and its modulation by IFN-gamma limits IL-17-mediated autoimmune inflammation.
Murugaiyan G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107, 11495-11500 (2010)
Osteopontin, a protein with cytokine-like properties, is associated with inflammation in Crohn's disease.
Agnholt J, et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 65, 453-460 (2007)