Merck
RAB0513
Sigma-Aldrich
Human VEGF-C ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFC(7424)
詳細
The Human VEGF-C (Vascular Endothelial Growth Factor- C) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human VEGF-C in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human VEGF-C
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mizuki Yanase et al.
Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, 43(7), 514-520 (2014-04-26)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) family members play a major role in angiogenesis and vascularization. VEGF-A promotes tumor angiogenesis by stimulating the growth of tumor vascular endothelial cells. In addition, VEGF-C has been identified as a potent inducer of lymphangiogenesis
Huan Yang et al.
Annals of clinical and laboratory science, 44(2), 158-166 (2014-05-06)
Toll-like receptors (TLRs) play a key role in cancer metastasis. The biological role of TLR2 in invasion and metastasis in gastric carcinoma cells and gastric carcinoma is not clear; therefore, we aimed to investigate the biological role of TLR2 in
Caiqi Ma et al.
International journal of oncology, 54(2), 572-584 (2018-11-30)
Gastric cancer is one of the most malignant tumor types, and its metastasis is a notable cause of mortality. Among the methods of tumor metastasis, lymphatic metastasis is the predominant one in gastric cancer. A previous study reported that the
Chandrasekharam N Nagineni et al.
Aging and disease, 5(2), 88-100 (2014-04-15)
Age-related macular degeneration (AMD) is a sight threating retinal eye disease that affects millions of aging individuals world-wide. Choroid-retinal pigment epithelium (RPE)-neuroretina axis in the posterior compartment of the eye is the primary site of AMD pathology. There are compelling