Merck
RAB0520
Sigma-Aldrich
Bovine IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
bovine
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.11 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... IFNG(281237)
詳細
This ELISA antibody pair detects bovine Interferon Gamma.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryosuke Uchiyama et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(3), 1122-1130 (2017-07-05)
CD4
Krithika N Kodumudi et al.
Frontiers in immunology, 10, 1939-1939 (2019-09-03)
Patients with metastatic HER2 breast cancer (MBC) often become resistant to HER 2 targeted therapy and have recurrence of disease. The Panacea trial suggested that HER2 MBC patients were more likely to respond to checkpoint therapy if TIL were present
Guanghui Zhao et al.
Acta tropica, 171, 17-23 (2017-02-28)
Aspartic proteases in the Toxoplasma gondii, called TgASP1, 2, 3, and 5, play essential roles in the life cycle. In a previous study, we have demonstrated that TgASP1 is an antigen that prolongs survival time of infected mice. As an
Vanessa A Evans et al.
AIDS (London, England), 32(11), 1491-1497 (2018-05-11)
In HIV-infected individuals on antiretroviral therapy (ART), latent HIV is enriched in CD4 T cells expressing immune checkpoint molecules, in particular programmed cell death-1 (PD-1). We therefore assessed the effect of blocking PD-1 on latency, both in vitro and in
Marcelo Augusto Kazuo Ikeda et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2286-2286 (2018-10-20)
Sporotrichosis is a mycosis that affects the skin, lymphatic system and other organs in humans and animals. The disease has a worldwide distribution, with endemic areas in Brazil, and is caused by a complex of species, including Sporothrix brasiliensis. Some