Merck
RAB0602
Sigma-Aldrich
Human AFP / Alpha-fetoprotein ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 7.373-1800 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AFP(174)
詳細
The AFP ELISA kit provides for the quantitative measurement of Alpha-fetoprotein in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human α-fetoprotein (AFP) ELISA kit has been used to detect levels of AFP in comparison with photoelectrochemical (PEC) immunosensor.
生物化学的/生理学的作用
α-fetoprotein (AFP) facilitates the regulation of fatty acids in both fetal and proliferating adult liver cells. Overexpression of the gene has been observed in acute liver injuries, indicating active liver regeneration. AFP has been associated with fatty liver disease (FLD), a disease that may lead to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. It functions as a tumor marker for HCC (hepatocellular carcinoma).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
アセトン analytical standard
Supelco
90872
アセトン
塩酸 fuming 37%, for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00317
塩酸
Novel photoelectrochemical immunosensor for disease-related protein assisted by hemin/G-quadruplex-based DNAzyme on gold nanoparticles to enhance cathodic photocurrent on p-CuBi2O4 semiconductor.
Lv S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 96, 317-323 (2017)
Garima Singhal et al.
Molecular metabolism, 13, 56-66 (2018-05-14)
Non-alcoholic fatty liver (NAFL) associated with obesity is a major cause of liver diseases which can progress to non-alcoholic steatohepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC). Fibroblast growth factor 21 (FGF21) plays an important role in liver metabolism and is also
Abdel Hady A Abdel Wahab et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 22(7), 621-628 (2016-10-30)
The incidence rate of hepatocellular carcinoma (HCC) is higher in developing countries, and most cases are associated with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. To evaluate the circulating proteins as liver biomarkers for the identification of HCC associated with HCV
Suzy Fayez Ewida et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 25(10), 736-745 (2016-05-07)
It is still a matter of debate as to whether in vitro mesenchymal stem cell (MSC)-derived hepatocytes may efficiently repopulate a host liver to provide adequate functional substitution. The aim of this study is to assess the efficacy and consistency
Kenya Kamimura et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-23)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major global malignancy, responsible for >90% of primary liver cancers. Currently available therapeutic options have poor performances due to the highly heterogeneous nature of the tumor cells; recurrence is highly probable, and some patients develop