安全性情報
RAB1936
Sigma-Aldrich
Human MIS/AMH ELISA
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
別名:
AMH, Anti-Muellerian hormone, MIS, Muellerian-inhibiting factor, Muellerian-inhibiting substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AMH(268)
詳細
This ELISA antibody pair detects Human MIS. Other species not determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
  • RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
  • RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B) 25 mLSDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H) 12 mLSDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I) 8 mLSDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2) 15 mLSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials