Merck
RDD008
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩基
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
トリズマ® 塩基, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
グレード
anhydrous
品質水準
詳細
aminopeptidase substrate
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.9%
形状
powder
品質
free-flowing
含まれません
Carbon Fiber
不純物
≤0.2% Water (Karl Fischer)
white
pH
10.5-12
7-9
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (Water < 0.2%)
吸収
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trisは生物化学と分子生物学の分野で標準的に使用されている計量標準・バッファーです。 単剤でバッファーとして、あるいは、Tris-EDTA (TE) バッファー、Tris-酢酸-EDTA (TAE) バッファー、Tris-ホウ酸-EDTA (TBE) バッファーなどのような混合バッファーの成分として使用されることがあります。 高純度で、基本的に安定であり、比較的非吸湿性で、高い等価重量を持っています。
アプリケーション
Tris塩基は以下の用途に使用されています:
  • Tris-HClの調製(蛋白質キャラクタリゼーションに使用する溶解バッファーの成分)
  • Trisでバッファリングした塩溶液 Tween-20 (TBST)バッファの調製:ウエスタンブロットで使用
  • TBS(Tris-Buffered Saline)の調製: 蛋白を中和させるために透析で使用
  • 細胞核抽出バッファーの成分として
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD008-BULK-PC:
RDD008-1KG:
RDD008-100G:
RDD008-BULK:
RDD008-2.5KG:
RDD008-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Top-down characterization of chicken core histones.
Wu H, et al.
Journal of Proteomics, 184, 34-38 (2018)
Extracellular protease digestion to evaluate membrane protein cell surface localization.
Besingi RN and Clark PL
Nature Protocols, 10(12), 2074-2074 (2015)
A Streamlined Method for the Preparation of Growth Factor-enriched Thermosensitive Hydrogels from Soft Tissue.
Poon CJ, et al.
Acta Biomaterialia (2013)
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay.
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.